Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Cyclic Phosphonitrilic Chloride Trimer, Hexachlorocyclotriphosphazene
A18986.22
A18986.06
A18986.14
A18986.22EA
387.08
EUR
A18986.22
A18986.06
A18986.14
Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Phosphonitrilic chloride trimer
Purity: 98%
CAS No.: 940-71-6
Molecular Formula: Cl6N3P3
Formula Weight: 347.66
Melting Point: 111-115°
Boiling Point: 127°/13mm
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00006474
Vzorec:
Cl₆N₃P₃ Teplota varu: 127 °C (13 mmHg) Teplota tavenia: 111…115 °C Hustota: 1,98 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006474 Číslo CAS: 940-71-6 EINECS: 213-376-8 OSN: 3260 ADR: 8,II |