Tlačiť
Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cyclic Phosphonitrilic Chloride Trimer, Hexachlorocyclotriphosphazene
A18986.22 A18986.06 A18986.14
A18986.22EA 387.08 EUR
A18986.22 A18986.06 A18986.14
Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Phosphonitrilic chloride trimer
Purity: 98% CAS No.: 940-71-6 Molecular Formula: Cl6N3P3 Formula Weight: 347.66 Melting Point: 111-115° Boiling Point: 127°/13mm UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00006474
Vzorec: Cl₆N₃P₃
Teplota varu: 127 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: 111…115 °C
Hustota: 1,98
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006474
Číslo CAS: 940-71-6
EINECS: 213-376-8
OSN: 3260
ADR: 8,II