Tlačiť
Boc-ON ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(tert-BOC-Oxyimino)-2-phenylacetonitrile, N-((tert-Butoxycarbonyl)oxy)benzimidoyl cyanide, 2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitrile, 2-(tert-Butoxycarbonyloxyimino)-2-phenylacetonitrile, [(cyano-phenyl-methylidene)amino] tert-butyl carbonate
A18906.06 A18906.14 A18906.22
A18906.06EA 43.66 EUR
A18906.06 A18906.14 A18906.22
Boc-ON ≥98%
Boc-ON
Purity: 98+% CAS No.: 58632-95-4 Molecular Formula: C13H14N2O3 Formula Weight: 246.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 86-89° Beilstein Reference: 2217296 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00001863
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₃
Mw: 246.27 g/mol
Teplota tavenia: 86…89 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001863
Číslo CAS: 58632-95-4
EINECS: 261-370-9
OSN: 3439
ADR: 6.1 III