Tlačiť
9-Fluoreneacetic acid ≥99.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(9H-Fluoren-9-yl)acetic acid
A18772.03 A18772.06
A18772.03EA 104.55 EUR
A18772.03 A18772.06
9-Fluoreneacetic acid ≥99.5%
9-Fluoreneacetic acid
Purity: 99.5+% CAS No.: 6284-80-6 Molecular Formula: C15H12O2 Formula Weight: 224.26 Melting Point: 133-135° MDL No.: MFCD00013262
Vzorec: C₁₅H₁₂O₂
Mw: 224.26 g/mol
Teplota tavenia: 133…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013262
Číslo CAS: 6284-80-6