Tlačiť
beta-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-β-Ala-OBzl·p-tosylate, H-β-Ala-Obzl.TosOH, H-β-Ala-OBzl·TosOH
A18650.09 A18650.18
A18650.09EA 48.47 EUR
A18650.09 A18650.18
beta-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate 98%
β-Alanine benzyl ester p-toluenesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 27019-47-2 Molecular Formula: C6H5CH2O2CCH2CH2NH2.HO3SC6H4CH3 Formula Weight: 351.42 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 138-139° MDL No.: MFCD00039061
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Mw: 351.42 g/mol
Teplota tavenia: 138…139 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00039061
Číslo CAS: 27019-47-2