8-Ethoxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Actinoquinol
A18622.18
A18622.09
A18622.18EA
242.28
EUR
A18622.18
A18622.09
8-Ethoxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate 99%
8-Ethoxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 15301-40-3
Molecular Formula: C11H11NO4S.H2O
Formula Weight: 271.29 (253.28anhy)
Melting Point: ca 296° dec.
Beilstein Reference: 225878
MDL No.: MFCD00065059
Vzorec:
C₁₁H₁₁NO₄S Teplota tavenia: ∼ 296 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00065059 Číslo CAS: 15301-40-3 EINECS: 239-334-9 |