Tlačiť
4-Methoxytrityl alcohol 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (4-Methoxyphenyl)diphenylmethanol
A18620.09 A18620.18 A18620.30
A18620.09EA 51.27 EUR
A18620.09 A18620.18 A18620.30
4-Methoxytrityl alcohol 94%
4-Methoxytrityl alcohol
Purity: 94% CAS No.: 847-83-6 Molecular Formula: C20H18O2 Formula Weight: 290.36 MDL No.: MFCD00087962
Vzorec: C₂₀H₁₈O₂
Mw: 290.36 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00087962
Číslo CAS: 847-83-6
EINECS: 212-693-9