Nitrofurazone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-Nitrofurfural Semicarbazone, 2-((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)hydrazinecarboxamide, 5-Nitro-2-Furaldehyde Semicarbazone
A18593.14
A18593.22
A18593.30
A18593.14EA
33.85
EUR
A18593.14
A18593.22
A18593.30
Nitrofurazone ≥98%
Nitrofurazone
Purity: 98+%
CAS No.: 59-87-0
Molecular Formula: C6H6N4O4
Formula Weight: 198.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 86403
MDL No.: MFCD00003225
Vzorec:
C₆H₆N₄O₄ Mw: 198.14 g/mol Teplota tavenia: ∼ 240 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003225 Číslo CAS: 59-87-0 EINECS: 200-443-1 Merck Index: 14,6600 |