Phenyl trans-styryl sulfone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A18556.06
A18556.03
A18556.06EA
253.15
EUR
A18556.06
A18556.03
Phenyl trans-styryl sulfone 98%
Phenyl trans-styryl sulphone
Purity: 98%
CAS No.: 16212-06-9
Molecular Formula: C14H12O2S
Formula Weight: 244.32
Melting Point: 74-76°
MDL No.: MFCD00159177
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₂S Mw: 244.31 g/mol Teplota tavenia: 74…76 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00159177 Číslo CAS: 16212-06-9 |