Tlačiť
1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid
A18548.01 A18548.03
A18548.01EA 168.07 EUR
A18548.01 A18548.03
1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate 98%
1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate
Purity: 98% CAS No.: 57709-61-2 Molecular Formula: C14H8N2O4.xH2O Formula Weight: 268.23(anhy) MDL No.: MFCD00209670
Vzorec: C₁₄H₈N₂O₄·xH₂O
Mw: 268.23 g/mol (anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209670
Číslo CAS: 57709-61-2