Tlačiť
Salbutamol sulphate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18544.03 A18544.06
A18544.03EA 52.95 EUR
A18544.03 A18544.06
Salbutamol sulphate 99%
Salbutamol sulphate
Purity: 99% CAS No.: 51022-70-9 Molecular Formula: C26H42N2O6.H2SO4 Formula Weight: 576.70 MDL No.: MFCD00055200
Vzorec: (C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055200
Číslo CAS: 51022-70-9
EINECS: 256-916-8