Tlačiť
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
A18533.03 A18533.06
A18533.03EA 61.37 EUR
A18533.03 A18533.06
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 1513-69-5 Molecular Formula: C5H4F3N3O Formula Weight: 179.10 Melting Point: 288-292° Beilstein Reference: 3608100 MDL No.: MFCD00068093
Vzorec: C₅H₄F₃N₃O
Teplota tavenia: 288…292 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068093
Číslo CAS: 1513-69-5