O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
PFBHA.HCl
A18368.01
A18368.03
A18368.06
A18368.01EA
85.84
EUR
A18368.01
A18368.03
A18368.06
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥99%
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Purity: 99+%
CAS No.: 57981-02-9
Molecular Formula: C7H4F5NO.HCl
Formula Weight: 249.57
Melting Point: ca 215° subl.
Beilstein Reference: 4031190
MDL No.: MFCD00012953
Vzorec:
C₇H₄F₅NO Teplota tavenia: ∼ 215 °C (subl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012953 Číslo CAS: 57981-02-9 EINECS: 261-057-7 |