Tlačiť
Indium(III) phosphate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18281.06 A18281.14
A18281.06EA 65.29 EUR
A18281.06 A18281.14
Indium(III) phosphate 98%
Indium(III) phosphate
Purity: 98% CAS No.: 14693-82-4 Molecular Formula: InPO4 Formula Weight: 209.79 MDL No.: MFCD00016154
Vzorec: InPO₄
Mw: 209.79 g/mol
Hustota: 4.9
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016154
Číslo CAS: 14693-82-4