Indium(III) phosphate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18281.06
A18281.14
A18281.06EA
65.38
EUR
A18281.06
A18281.14
Indium(III) phosphate 98%
Indium(III) phosphate
Purity: 98%
CAS No.: 14693-82-4
Molecular Formula: InPO4
Formula Weight: 209.79
MDL No.: MFCD00016154
Vzorec:
InPO₄ Hustota: 4,9 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016154 Číslo CAS: 14693-82-4 |