Zinc chromate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A18178.30
A18178.0B
A18178.30EA
95.47
EUR
A18178.30
A18178.0B
Zinc chromate
Zinc chromate
CAS No.: 13530-65-9
Molecular Formula: ZnCrO4
Formula Weight: 181.37
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00036281
Vzorec:
ZnCrO₄ Hustota: 3,4 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036281 Číslo CAS: 13530-65-9 EINECS: 236-878-9 ADR: 9,III |