Tlačiť
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Nitrofurfural Diacetyl Acetal, Nitrofurfural diacetate, 2-(Diacetoxymethyl)-5-nitrofuran, (5-Nitrofuran-2-yl)methylene diacetate, 5-Nitrofurfurylidene Diacetate
A18169.22 A18169.36
A18169.22EA 45.26 EUR
A18169.22 A18169.36
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 97%
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
Purity: 98+% CAS No.: 92-55-7 Molecular Formula: C9H9NO7 Formula Weight: 243.17 Melting Point: 87-92° Beilstein Reference: 255089 MDL No.: MFCD00003244
Vzorec: C₉H₉NO₇
Mw: 243.17 g/mol
Teplota tavenia: 87…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003244
Číslo CAS: 92-55-7
EINECS: 202-166-1