5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
5-Nitrofurfural Diacetyl Acetal, Nitrofurfural diacetate, 2-(Diacetoxymethyl)-5-nitrofuran, (5-Nitrofuran-2-yl)methylene diacetate, 5-Nitrofurfurylidene Diacetate
A18169.22
A18169.36
A18169.22EA
45.26
EUR
A18169.22
A18169.36
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 97%
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
Purity: 98+%
CAS No.: 92-55-7
Molecular Formula: C9H9NO7
Formula Weight: 243.17
Melting Point: 87-92°
Beilstein Reference: 255089
MDL No.: MFCD00003244
Vzorec:
C₉H₉NO₇ Mw: 243.17 g/mol Teplota tavenia: 87…92 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003244 Číslo CAS: 92-55-7 EINECS: 202-166-1 |