Tlačiť
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18161.18 A18161.30
A18161.18EA 57.76 EUR
A18161.18 A18161.30
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea 97%
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea
Purity: 97% CAS No.: 105-81-7 Molecular Formula: C6H12N2OS Formula Weight: 160.24 Melting Point: 77-79° MDL No.: MFCD00002838
Vzorec: C₆H₁₂N₂OS
Teplota tavenia: 77…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002838
Číslo CAS: 105-81-7
EINECS: 203-334-7