Tlačiť
Nigrosine, water soluble
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A18147.14 A18147.22
A18147.14EA 30.28 EUR
A18147.14 A18147.22
Nigrosine, water soluble
Nigrosine
CAS No.: 8005-03-6 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00044681
Applications: Fairly common biological stain for tissues and cells
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044681
Číslo CAS: 8005-03-6