Amberlyst® A-21 ion exchange resin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A17956.30
A17956.0B
A17956.30EA
60.97
EUR
A17956.30
A17956.0B
Amberlyst® A-21 ion exchange resin
Amberlyst® A-21
CAS No.: 9049-93-8
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00145842
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00145842 Číslo CAS: 9049-93-8 |