Manganese(III) phosphate hydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A17868.09
A17868.18
A17868.09EA
44.93
EUR
A17868.09
A17868.18
Manganese(III) phosphate hydrate 99%
Manganese(III) phosphate hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 104663-56-1
Molecular Formula: MnPO4.xH2O
Formula Weight: 149.91(anhy)
MDL No.: MFCD00209658
Vzorec:
MnPO₄·xH₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00209658 Číslo CAS: 104663-56-1 |