Tlačiť
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-Ile-OMe·HCl, H-Ile-OMe.HCl
A17847.03 A17847.06 A17847.14
A17847.03EA 32.37 EUR
A17847.03 A17847.06 A17847.14
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride ≥98%
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 18598-74-8 Molecular Formula: C7H15NO2.HCl Formula Weight: 181.66 Melting Point: 98-100° Beilstein Reference: 3595132 MDL No.: MFCD00038911
Vzorec: C₇H₁₅NO₂
Mw: 181.66 g/mol
Teplota tavenia: 98…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038911
Číslo CAS: 18598-74-8
EINECS: 242-437-1