Tlačiť
Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 3-(4-Nitrophenyl)-3-oxopropionic Acid Ethyl Ester, (4-Nitrobenzoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(4-Nitrophenyl)-3-oxopropionate
A17603.09 A17603.18 A17603.30
A17603.09EA 62.98 EUR
A17603.09 A17603.18 A17603.30
Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate 97%
Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate
Purity: 97% CAS No.: 838-57-3 Molecular Formula: C11H11NO5 Formula Weight: 237.21 Melting Point: 68-73° Beilstein Reference: 1124763 MDL No.: MFCD00007357
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₅
Teplota tavenia: 68…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007357
Číslo CAS: 838-57-3
EINECS: 212-656-7