Ammonium magnesium phosphate hexahydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17497.22
A17497.36
A17497.22EA
37.59
EUR
A17497.22
A17497.36
Ammonium magnesium phosphate hexahydrate 98%
Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
Purity: 98%
CAS No.: 13478-16-5
Molecular Formula: NH4MgPO4.6H2O
Formula Weight: 245.41 (137.32anhy)
MDL No.: MFCD00150461
Vzorec:
NH₄MgPO₄·6H₂O Hustota: 1,711 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150461 Číslo CAS: 13478-16-5 EINECS: 232-075-2 |