Lithium formate monohydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17432.18
A17432.30
A17432.18EA
39.11
EUR
A17432.18
A17432.30
Lithium formate monohydrate 98%
Lithium formate monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 6108-23-2
Molecular Formula: LiOOCH.xH2O
Formula Weight: 51.96(anhy)
Odour: Mild
Melting Point: 94° dec.
MDL No.: MFCD00050823
Vzorec:
HCO₂Li·H₂O Teplota tavenia: 94 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00050823 Číslo CAS: 6108-23-2 EINECS: 209-133-0 |