Ethyl-4-acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A17365.30
A17365.18
A17365.09
A17365.30EA
1194.95
EUR
A17365.30
A17365.18
A17365.09
Ethyl-4-acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Ethyl-4-acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 2386-26-7
Molecular Formula: C11H15NO3
Formula Weight: 209.25
Melting Point: 140-143°
MDL No.: MFCD00022373
Vzorec:
C₁₁H₁₅NO₃ Teplota tavenia: 140…143 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00022373 Číslo CAS: 2386-26-7 |