Tlačiť
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A17232.30 A17232.0B
A17232.30EA 70.9 EUR
A17232.30 A17232.0B
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate ≥97%
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate
Purity: 97+% CAS No.: 6382-01-0 Molecular Formula: C5H8KNO4.H2O Formula Weight: 203.25 (185.23anhy) Melting Point: 115-118° MDL No.: MFCD00150343
Vzorec: C₅H₈KNO₄·H₂O
Mw: 203.25 g/mol (185.23 anhy)
Teplota tavenia: 115…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150343
Číslo CAS: 6382-01-0