Tlačiť
N-Carbamoyl-DL-aspartic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A17166.18 A17166.09
A17166.18EA 1592.86 EUR
A17166.18 A17166.09
N-Carbamoyl-DL-aspartic acid 98%
N-Carbamoyl-DL-aspartic acid
Purity: 98% CAS No.: 923-37-5 Molecular Formula: C5H8N2O5 Formula Weight: 176.13 Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 1726861 MDL No.: MFCD00042822
Vzorec: C₅H₈N₂O₅
Teplota tavenia: ∼ 175 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042822
Číslo CAS: 923-37-5
EINECS: 213-096-6