Tlačiť
Methyl-4-chlorocinnamate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-(4-chlorophenyl)acrylate, 4-Chlorocinnamic Acid Methyl Ester
A17071.06 A17071.14
A17071.06EA 79.82 EUR
A17071.06 A17071.14
Methyl-4-chlorocinnamate 99%
Methyl-4-chlorocinnamate
Purity: 99% CAS No.: 7560-44-3 Molecular Formula: C10H9ClO2 Formula Weight: 196.64 Melting Point: 74-77° Beilstein Reference: 2045629 MDL No.: MFCD00075790
Vzorec: C₁₀H₉ClO₂
Teplota tavenia: 74…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075790
Číslo CAS: 7560-44-3
EINECS: 231-451-3