1-Phenylpiperazine hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16995.14
A16995.22
A16995.14EA
80.22
EUR
A16995.14
A16995.22
1-Phenylpiperazine hydrochloride 99%
1-Phenylpiperazine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 2210-93-7
Molecular Formula: C10H14N2.HCl
Formula Weight: 198.70
Odour: Odourless
Melting Point: 247-250°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00012758
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂·HCl Mw: 198.70 g/mol Teplota tavenia: 247…250 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012758 Číslo CAS: 2210-93-7 EINECS: 218-646-9 ADR: 6.1 II |