L-Lysine ethyl ester dihydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
H-Lys-OEt.2HCl, H-Lys-OEt·2 HCl
A16824.14
A16824.22
A16824.14EA
99.88
EUR
A16824.14
A16824.22
L-Lysine ethyl ester dihydrochloride 99%
L-Lysine ethyl ester dihydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 3844-53-9
Molecular Formula: C8H18N2O2.2HCl
Formula Weight: 247.17
Melting Point: ca 145° dec.
Beilstein Reference: 3697099
MDL No.: MFCD00039068
Vzorec:
C₈H₂₀Cl₂N₂O₂ Mw: 247.16 g/mol Teplota tavenia: ∼ 145 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00039068 Číslo CAS: 3844-53-9 EINECS: 223-340-3 |