Tlačiť
1,6-Anhydro-β-D-glucose 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A16724.01 A16724.03
A16724.01EA 44.52 EUR
A16724.01 A16724.03
1,6-Anhydro-β-D-glucose 99%
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Vzorec: C₆H₁₀O₅
Teplota tavenia: 180…184 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063248
Číslo CAS: 498-07-7
EINECS: 207-855-0