Tlačiť
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A16638.18 A16638.30
A16638.18EA 40.91 EUR
A16638.18 A16638.30
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 99%
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
Purity: 99% CAS No.: 6837-24-7 Molecular Formula: C10H17NO Formula Weight: 167.25 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4990 Melting Point: 12-15° Boiling Point: 290-292° Beilstein Reference: 121832 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00003191
Vzorec: C₁₀H₁₇NO
Teplota varu: 290…292 °C
Teplota tavenia: 12…15 °C
Hustota: 1,007
Teplota vzplanutia: 140 °C (284 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003191
Číslo CAS: 6837-24-7
EINECS: 229-919-7
ADR: 6.1,II