Tlačiť
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)umbelliferone, TFMU
A16537.03 A16537.06
A16537.03EA 101.89 EUR
A16537.03 A16537.06
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 98%
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Purity: 98% CAS No.: 575-03-1 Molecular Formula: C10H5F3O3 Formula Weight: 230.14 Melting Point: 178-180° MDL No.: MFCD00037578
Vzorec: C₁₀H₅F₃O₃
Teplota tavenia: 178…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037578
Číslo CAS: 575-03-1