Tlačiť
3-Methyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochloride hydrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A16317.06 A16317.14 A16317.22
A16317.06EA 63.38 EUR
A16317.06 A16317.14 A16317.22
3-Methyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochloride hydrate 97%
3-Methyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochloride hydrate
Purity: 97% CAS No.: 149022-15-1 Molecular Formula: C8H9N3S.HCl.xH2O Formula Weight: 215.71(anhy) Melting Point: ca 275° dec. Beilstein Reference: 3571041 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00149370
Vzorec: C₈H₉N₃S
Teplota tavenia: ∼ 275 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149370
Číslo CAS: 149022-15-1
EINECS: 238-428-7
ADR: 6.1,III