Tlačiť
Calcium glycerophosphate hydrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A16269.30 A16269.0B
A16269.30EA 81.03 EUR
A16269.30 A16269.0B
Calcium glycerophosphate hydrate 97%
Calcium glycerophosphate hydrate
Purity: 97% CAS No.: 28917-82-0 Molecular Formula: C3H7CaO6P.xH2O Formula Weight: 210.15(anhy) MDL No.: MFCD00151656
Vzorec: C₃H₇CaO₆P·xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151656
Číslo CAS: 28917-82-0
EINECS: 249-312-0
Merck Index: 14,1670