Tlačiť
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium Hydroxymethanesulphonate, Hydroxymethanesulphonic acid sodium salt
A16194.36 A16194.0E A16194.22
A16194.36EA 113.36 EUR
A16194.36 A16194.0E A16194.22
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Formaldehyde sodium bisulphite
Purity: 95% CAS No.: 870-72-4 Molecular Formula: HOCH2SO3Na Formula Weight: 134.09 Odour: Odourless Melting Point: 200° dec. MDL No.: MFCD00044664
Vzorec: CH₄O₄S
Mw: 134.08 g/mol
Teplota tavenia: 200 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044664
Číslo CAS: 870-72-4
EINECS: 212-800-9