DL-Histidine monohydrochloride monohydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A16165.06
A16165.14
A16165.22
A16165.06EA
42.92
EUR
A16165.06
A16165.14
A16165.22
DL-Histidine monohydrochloride monohydrate 99%
DL-Histidine monohydrochloride monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 123333-71-1
Molecular Formula: C6H9N3O2.HCl.H2O
Formula Weight: 209.63 (191.62anhy)
Melting Point: ca 250° dec.
MDL No.: MFCD00151028
Vzorec:
C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O Teplota tavenia: ∼ 250 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00151028 Číslo CAS: 123333-71-1 |