Tlačiť
Strontium acetate hemihydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Strontium Acetate Hemihydrate
A16149.0E A16149.22 A16149.36
A16149.0EEA 659.45 EUR
A16149.0E A16149.22 A16149.36
Strontium acetate hemihydrate 98%
Strontium acetate hemihydrate
Purity: 98% CAS No.: 14692-29-6 Molecular Formula: Sr(OOCCH3)2.0.5H2O Formula Weight: 214.72 (205.71anhy) Melting Point: 150° -0.5H2O MDL No.: MFCD00198064
Vzorec: C₈H₁₄O₉Sr₂
Teplota tavenia: 150 °C (-0,5H₂O)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00198064
Číslo CAS: 14692-29-6
EINECS: 208-854-8
Merck Index: 14,8836