Tlačiť
1,3-Bis(hydroxymethyl)urea 90%, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N,N'-Bis(hydroxymethyl)urea, N,N'-Dimethylolurea
A16060.0E A16060.22 A16060.36
A16060.0EEA 403.53 EUR
A16060.0E A16060.22 A16060.36
1,3-Bis(hydroxymethyl)urea 90%, tech.
1,3-Bis(hydroxymethyl)urea
Purity: 90% CAS No.: 140-95-4 Molecular Formula: C3H8N2O3 Formula Weight: 120.11 Odour: Odourless pH: 7-8 Melting Point: 124-128° MDL No.: MFCD00014414
Vzorec: C₃H₈N₂O₃
Teplota tavenia: 124…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014414
Číslo CAS: 140-95-4
EINECS: 205-444-0