Tlačiť
Sodium percarbonate 13 - 14% (active oxygen)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A16045.0E A16045.22 A16045.36
A16045.0EEA 121.94 EUR
A16045.0E A16045.22 A16045.36
Sodium percarbonate 13 - 14% (active oxygen)
Sodium percarbonate
CAS No.: 15630-89-4 Molecular Formula: Na2CO3.1.5H2O2 Formula Weight: 157.01 UN No.: UN1479 MDL No.: MFCD00043204
Vzorec: 2Na₂CO₃·3H₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043204
Číslo CAS: 15630-89-4
EINECS: 239-707-6
ADR: 5.1,II