Sodium percarbonate 13 - 14% (active oxygen)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16045.0E
A16045.22
A16045.36
A16045.0EEA
121.94
EUR
A16045.0E
A16045.22
A16045.36
Sodium percarbonate 13 - 14% (active oxygen)
Sodium percarbonate
CAS No.: 15630-89-4
Molecular Formula: Na2CO3.1.5H2O2
Formula Weight: 157.01
UN No.: UN1479
MDL No.: MFCD00043204
Vzorec:
2Na₂CO₃·3H₂O₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00043204 Číslo CAS: 15630-89-4 EINECS: 239-707-6 ADR: 5.1,II |