Tlačiť
cis-Aconitic anhydride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A16006.03 A16006.06 A16006.14
A16006.03EA 54.15 EUR
A16006.03 A16006.06 A16006.14
cis-Aconitic anhydride 98%
cis-Aconitic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 6318-55-4 Molecular Formula: C6H4O5 Formula Weight: 156.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 127575 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00005524
Vzorec: C₆H₄O₅
Teplota tavenia: 74…78 °C
Číslo MDL: MFCD00005524
Číslo CAS: 6318-55-4
EINECS: 228-663-3
ADR: 8,III