Polyethylene oxide, M.W. >5,000,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A15536.22
A15536.36
A15536.22EA
165.26
EUR
A15536.22
A15536.36
Polyethylene oxide, M.W. >5,000,000
Polyethylene oxide
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: (-CH2CH2O-)n
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: ca 175°
MDL No.: MFCD00147992
Vzorec:
(-CH₂CH₂O-)n Teplota tavenia: ∼ 175 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00147970 Číslo CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |