Tlačiť
2-Cyanothioacetamide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15436.06 A15436.14 A15436.22
A15436.06EA 69.7 EUR
A15436.06 A15436.14 A15436.22
2-Cyanothioacetamide 98%
2-Cyanothioacetamide
Purity: 98% CAS No.: 7357-70-2 Molecular Formula: NCCH2CSNH2 Formula Weight: 100.14 Melting Point: 114-120° Beilstein Reference: 1699934 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00010025
Vzorec: C₃H₄N₂S
Mw: 100.139 g/mol
Teplota tavenia: 114…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010025
Číslo CAS: 7357-70-2
ADR: 6.1 III