Tlačiť
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15415.18 A15415.30
A15415.18EA 55.35 EUR
A15415.18 A15415.30
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
3-Chloropropylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 6276-54-6 Molecular Formula: Cl(CH2)3NH2.HCl Formula Weight: 130.02 Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 3667451 MDL No.: MFCD00012913
Vzorec: C₃H₈ClN
Teplota tavenia: 147…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012913
Číslo CAS: 6276-54-6
EINECS: 228-474-6