Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 98% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15413.06
A15413.14
A15413.22
A15413.36
A15413.06EA
62.17
EUR
A15413.06
A15413.14
A15413.22
A15413.36
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 98% stabilizovaný
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Purity: 98%
CAS No.: 81172-89-6
Molecular Formula: C12H16O3
Formula Weight: 208.26
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₁₆O₃ Teplota varu: 89…93 °C (7 mmHg) Hustota: 1,047 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010217 Číslo CAS: 81172-89-6 |