DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15408.03
A15408.06
A15408.14
A15408.03EA
77.02
EUR
A15408.03
A15408.06
A15408.14
DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride 99%
DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 65427-54-5
Molecular Formula: C4H10N2O2.2HCl
Formula Weight: 191.06
Melting Point: ca 198° dec.
Beilstein Reference: 4708499
MDL No.: MFCD00012910
Vzorec:
C₄H₁₀N₂O₂·₂HCl Teplota tavenia: ∼ 198 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012910 Číslo CAS: 65427-54-5 EINECS: 265-774-6 |