Tlačiť
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromocoumarin-3-carboxylic acid, UBP608
A15354.06 A15354.14
A15354.06EA 126.35 EUR
A15354.06 A15354.14
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid 97%
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 2199-87-3 Molecular Formula: C10H5BrO4 Formula Weight: 269.05 Melting Point: 194-196° Beilstein Reference: 13960 MDL No.: MFCD00047640
Vzorec: C₁₀H₅BrO₄
Teplota tavenia: 194…196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047640
Číslo CAS: 2199-87-3