Tlačiť
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A15286.14 A15286.22 A15286.36
A15286.14EA 31.69 EUR
A15286.14 A15286.22 A15286.36
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
CAS No.: 20824-56-0 Molecular Formula: (NH4O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2.xH2O Formula Weight: 326.31(anhy) Beilstein Reference: 7785165 MDL No.: MFCD00150463
Vzorec: C₁₀H₂₂N₄O₈·xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150463
Číslo CAS: 20824-56-0
EINECS: 244-063-4