Tlačiť
Cholesterol acetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A15052.14 A15052.22 A15052.36
A15052.14EA 133.98 EUR
A15052.14 A15052.22 A15052.36
Cholesterol acetate ≥97%
Cholesterol acetate
Purity: 97+% CAS No.: 604-35-3 Molecular Formula: C29H48O2 Formula Weight: 428.70 Melting Point: 112-114° Beilstein Reference: 2064235 Optical Rotation: -43° (c=5 in chloroform) MDL No.: MFCD00003636
Vzorec: C₂₉H₄₈O₂
Teplota tavenia: 112…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003636
Číslo CAS: 604-35-3
EINECS: 210-066-4
Merck Index: 14,2201